Learn More
Buerkle™ SteriPlast™ Sampling Spoons
Shop All Bürkle Products
Click to view available options
Capacity (Metric):
2.5 mL
10 mL
Length (Metric):
127 mm
170 mm
Unit Size:
Pack of 100
Description
- Intended for sampling of powders, granules, and pastes
- Sterilized by gamma radiation
- Individually packaged for one-way needs
- Production, assembling, and packaging according to cleanroom class 7 (10.000)
Spezifikation
Spezifikation
| Sterility | Sterile |
| Autoclavable | Not Autoclavable |
| Capacity (English) | 0.08 oz. |
| Capacity (Metric) | 2.5 mL |
| Color | White |
| Product Type | Spoon |
| For Use With (Application) | Sampling Powders, Granules, and Pastes |
| Material | Polystyrene |
| Length (Metric) | 127 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur