Learn More
Bochem™ Stainless Steel/PTFE Coated Standard Spoon Spatulas
Produktkod. 10515801
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Length (Metric):
210 mm
230 mm
Förpackningsstorlek
Each
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10515801
missing translation for 'mfr': Bochem™ 3721
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Specifikationer
Quantity 1 Ea.
Product Type Spoon Spatula
Diameter (Metric) Outer 4mm
Material Stainless Steel/PTFE Coated
Length (Metric) 210 mm
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.