Learn More
Sartorius™ Stainless Steel OIML Class E2 Calibration Weight Without DAkkS Calibration Certificate
Product Code. 10166270 Shop All Sartorius Products
Click to view available options
Mass:
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
Unit Size:
Each
Product Code. 10166270
Brand: Sartorius™ YCW552800
Only null left
Add to basket
Add to basket
Highly polished steel calibration weights from 1g to 2kg
To OIML Class E2, F1 and F2 specification.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Case Material Plastic
Mass 500 g
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.