Learn More
Grant Instruments™ Stainless Steel Lid
Product Code. 15152625
Click to view available options
For Use With (Equipment):
ST12 tank
ST18, ST26 tanks
ST38 tank
Unit Size:
Each
Product Code. 15152625
Brand: Grant Instruments™ LST12
Only null left
Add to basket
Add to basket
Helps to reduce evaporation/heat loss and avoid sample contamination. Grant Instruments™ Stainless Steel Lid for Grant Stirred Water Baths is for continuous continuous use with water above 90°C.
  • Stainless steel construction
  • Gabled with plastic handle
  • For use with Grant Stirred Water Baths and Heated Circulators
  • Prevents heat from escaping
  • Reduces sample contamination
  • For continuous use with water above 90°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Description Length: 196
For Use With (Equipment) ST12 tank
Material Stainless Steel
Product Content Correction
Product Title
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato