Learn More
RETSCH Stainless Steel Grinding Jar
Código de producto. 10626275 Tienda Retsch Productos
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
For Use With (Equipment):
For CryoMill
For EMAX
For MM 200
For MM 301 Mixer mill
Capacity (Metric):
1.5 mL
5 mL
10 mL
25 mL
35 mL
50 mL
125 mL
missing translation for 'unitSize'
Each
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10626275
missing translation for 'mfr': RETSCH 01.462.0334
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Use these grinding jars for dry, wet, and cryogenic grinding of small samples. Retsch™ Stainless Steel Grinding Jars feature a self-centering mechanism and a screw-top design for leak-proof grinding.
  • Screw-top grinding jars
  • Available in a variety of sizes
  • For use with Retsch mills
Especificaciones
Product Type Grinding Jar
Capacity (Metric) 25 mL
For Use With (Equipment) For CryoMill
Material Stainless Steel
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado