Learn More
Amsta Rostfritt Stainless Steel Containers With Lid and 3 Clamps
Click to view available options
Volume (Metric):
1 L
2 L
3 L
5 L
6 L
8 L
10 L
20 L
Tamaño de la unidad:
Each
Especificaciones
Especificaciones
| Product Type | Container with Lid and 3 Clamps |
| Material | Stainless Steel |
| Dimensions (L x W) | 220 x 300 mm |
| Volume (Metric) | 10 L |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido