Learn More
Amsta Rostfritt Stainless Steel Containers With Lid and 3 Clamps
Product Code. 11701934
Click to view available options
Volume (Metric):
1 L
2 L
3 L
5 L
6 L
8 L
10 L
20 L
Unit Size:
Each
Product Code. 11701934
Brand: Amsta Rostfritt 5060311+5051310X3
Only null left
Add to basket
Add to basket
Tekniske data
Product Type Container with Lid and 3 Clamps
Material Stainless Steel
Dimensions (L x W) 100 x 140 mm
Volume (Metric) 1 L
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.