Learn More
Tygon SPT-3350 Platinum-Cured Silicone Tubing
Product Code. 30053335 Shop All Cole-Parmer Products
Click to view available options
Diameter (English) Inner:
1 in.
1-1/2 in.
1-1/4 in.
1/16 in.
1/2 in.
1/32 in.
1/4 in.
1/8 in.
3/16 in.
3/32 in.
3/4 in.
3/8 in.
5/16 in.
5/32 in.
5/8 in.
7/16 in.
Diameter (English) Outer:
1 in.
1-1/2 in.
1-1/4 in.
1/2 in.
1/4 in.
1/8 in.
11/16 in.
13/16 in.
2 in.
3/16 in.
3/32 in.
3/4 in.
3/8 in.
5/16 in.
5/32 in.
5/8 in.
7/16 in.
7/32 in.
7/8 in.
9/16 in.
Unit Size:
15m
Product Code. 30053335
Brand: Tygon 5011403
Only null left
Add to basket
Add to basket
Ultra-smooth inner surface reduces particle entrapment
Ideal for food and beverage transfer. Minimal e in., tractable maintains fluid integrity. Up to three times smoother than other silicone tubing. FDA 21 CFR 175.300 compliant. Free technical application support available to assist with tubing selection
Specifikationer
Certifications/Compliance USP;NSF-51;FDA
Diameter (English) Inner 1/4 in.
Material Tygon 3350
Diameter (English) Outer 7/16 in.
Overall Length (English) 50 ft.
Sterilization Method Yes
Color Translucent
Warning: This product is not approved or intended for, and should not be used for, medical, clinical, surgical or other patient-oriented applications.
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.