Learn More
Thermo Scientific™ Sorvall™ Microtube Adapters
Shop All Thermo Scientific Products
Click to view available options
For Use With (Equipment):
0.2mL microtubes
0.5/0.6mL microtubes
For 0.25/0.4mL microtubes
missing translation for 'unitSize'
Pack of 24
Descrizione
Accommodate tubes from 0.2 to 0.6mL using Thermo Scientific™ Sorvall™ Microtube Adapters.
Ordering Information:
Sold in packs of 24
Specifica
Specifica
| For Use With (Equipment) | 0.5/0.6mL microtubes |
| Color | Turquoise |
| No. per Pack | 24 |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto