Learn More
Thermo Scientific™ Accessories for Solaris™ 2000 and 4000 Open Air Orbital Shakers
Codice prodotto. p-7146039 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Product Type:
Clamp Spare Kit (Screws)
Dual Stack Universal Platform
Dual Stack Universal Platform Upgrade Kit
Platform Spare Part Kit
Screwdriver
Set of O-rings
Universal Platform
For Use With (Equipment):
Solaris 2000
Solaris 2000 and 4000
Solaris 4000
Solaris Open Air Shakers and Temperature Controlled Shakers, MaxQ 6000 Shakers
Dimensions (L x W):
6 x 6 in.
260 x 25 mm
12 x 14 in.
18 x 18 in.
18 x 24 in.
18 x 30 in.
36 x 24 in.
250 x 150 mm
missing translation for 'unitSize'
1 unit
Each
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16201581
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ SK0100
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Mix and match a variety of labware on a single platform with flexible Thermo Scientific™ Solaris™ Shaker Universal Platforms and Clamps.
Mix and match a variety of labware on a single platform with flexible Thermo Scientific™ Solaris™ Shaker Universal Platforms and Clamps. With exceptional innovation, reliability and accuracy, these accessories are the optimal choice for a busy lab.
Maximize capacity on the Thermo Scientific™ Solaris Orbital Shakers with universal platforms and a variety of clamps to fit most vessels.
Certifications
UL, cUL, CE
Servizi
1 Year
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Platform Spare Part Kit
Dimensions (L x W) 6 x 6 in.
For Use With (Equipment) Solaris 2000
Includes Platform screws, tool, threadlocker
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato