Learn More
Sodium chloride, Puriss., meets analytical spec. of BP, Ph. Eur., USP, 99.0-100.5% (calc. to the dried substance), ≤0.00002% Al, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Product Code. 15611310 Shop All Honeywell Fluka Products
Click to view available options
Quantity:
1 kg
5 kg
10 kg
25 kg
32 kg
4 x 5 kg
6 x 1 kg
Unit Size:
10kg
1kg
25kg
32kg
5kg
Pack of 4
Pack of 6
Product Code. 15611310
Brand: Honeywell-Fluka 134234X5KG
Request Bulk or Custom Format
Puriss., meets analytical specification of BP, Ph. Eur., USP, 99.0-100.5% (calc. to the dried substance), ≤0.00002% Al
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7647-14-5
Molecular Formula ClNa
Molecular Weight (g/mol) 58.44
MDL Number MFCD00003477
InChI Key FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
SMILES [Na+].[Cl-]
Tekniske data
Quantity 4 x 5 kg
Linear Formula NaCl
UN Number NONH for all modes of transport
IUPAC Name sodium chloride
Formula Weight 58.44
Percent Purity 99.0 to 100.5% (calc. to the dried substance)
Grade puriss.
Chemical Name or Material Sodium Chloride, Meets analytical specification of Ph. Eur.,BP, USP
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.