Learn More
Thermo Scientific Chemicals Silver Protein for Histology, Strong
Código de producto. 11385018
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
5g
25g
110g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Silver protein is used in electron microscopy with periodic acid and thiocarbohydrazide or thiosemicarbohydrazide as a positive stain for carbohydrates such as glycogen. It can also be used for light microscopy to stain nerve tissue. It is also used in histological stain for microscopic analysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 9008-42-8
Synonym Protargol
Especificaciones
Color Pale yellow to brown
Form Powder
Format Powder
For Use With (Application) Histological stain for microscopic analysis
Product Type Silver Protein
Quantity 110g
Sensitivity Hygroscopic; Light sensitive
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado