Learn More
DWK Life Sciences Silicone sealing ring, for GL threads, without PTFE washer
Seal for screw connection cap.
Brand: DWK Life Sciences 286218204
This item is not returnable.
View return policy
Description
Suitable for PBT screw cap. Exemplary application: Fixing tubes
- Suitable for PBT screw cap
Specifications
16 mm | |
GL 32 | |
29 mm |
Fixing tubes; Sealing | |
10/Pk. | |
Silicone |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur