Learn More
Silicon(IV) oxide, 99.99% (metals basis)
Product Code. p-4824924
Click to view available options
Quantity:
25 g
100 g
missing translation for 'unitSize'
100g
25g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11390348
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar 043736.14
Request Bulk or Custom Format
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 7631-86-9 | O2Si | 60.08 g/mol
Silica is used primarily in the production of glass for windows, drinking glasses, beverage bottles. The majority of optical fibers for telecommunication are also made from silica. It is a primary raw material for many ceramics such as earthenware, stoneware, and porcelain. The main ingredient in sand casting for the manufacture of a large number of metallic components in engineering and other applications. Silica is a common additive in the production of foods. An estimated 95% of silicon dioxide produced is consumed in the construction industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7631-86-9
Molecular Formula O2Si
Molecular Weight (g/mol) 60.08
MDL Number MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
InChI Key VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
IUPAC Name dioxosilane
SMILES O=[Si]=O
Spezifikation
Boiling Point 2230°C
Melting Point 1710°C
Color White
Physical Form Fused Lump
Quantity 25 g
Solubility Information Insoluble in water.
Formula Weight 60.09
Odor Odorless
Density 2.2-2.6
Chemical Name or Material Silicon(IV) oxide
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt