Learn More
Silicon(IV) oxide, microcrystalline
Artikelnummer. p-4407785
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
2 kg
10 kg
missing translation for 'unitSize'
10kg
2kg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11352118
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar 013024.A3
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 14808-60-7 | O2Si | 60.08 g/mol
In the manufacture of glass, ceramics and abrasives, in water filtration, in cosmetics, pharmaceuticals and rubber, as a thermal insulatorSilica is used in the manufacture of glass for windows, drinking glasses, beverage bottles, and many other materials. Optical fibers for telecommunication are made from silica. It is also used as a raw material for many ceramics such as earthenware, stoneware, and porcelain. In addition, silica is a common additive in the production of foods and pharmaceutical products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14808-60-7
Molecular Formula O2Si
Molecular Weight (g/mol) 60.08
MDL Number MFCD00011232,MFCD00217788,MFCD00163736,MFCD07370733
InChI Key VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
SMILES O=[Si]=O
Spezifikation
Boiling Point 2230°C
Melting Point 1710°C
Color Brown to White
Physical Form Powder
Quantity 2 kg
Assay Percent Range 99.5%
Solubility Information Insoluble in water and acids. Soluble in HF. Very slightly soluble in alkalies
IUPAC Name dioxosilane
Formula Weight 60.09
Odor Odorless
Chemical Name or Material Silicon(IV) oxide, 98.5-99% microcrystalline silicon in the form of quartz
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt