Learn More
Epredia™ Shandon™ Microdissecting Extra Fine Tip Thumb Forceps, Extra Fine Tips, curved, 4.5 in. (11.4cm)
Product Code. 15327758 Shop All Epredia Products
Click to view available options
Length (English):
4.5 in.
Unit Size:
1 pair
Product Code. 15327758
Brand: Epredia™ 3120018
Only null left
Add to basket
Add to basket
Choose 4.5 in. (11.4cm) microdissecting extra fine tip thumb forceps with extra fine tips and curved arms for quality and precision.
Features:
  • Nonmagnetic stainless-steel
  • Properly hardened, tempered and passivated
  • Electronically polished and cleaned for a high-quality finish
  • Patterns, dimensions and finish held to exacting standards
  • Guaranteed to be free from defects in material and workmanship
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Length (English) 4.5 in.
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.