Learn More
SDHA Mouse anti-Human, Mouse, Rat, Clone: 5E10G12, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Proteintech 66588-1-IG-150UL
 Se flere versioner af dette produkt
Artikelnummer. 16818605
  • € 410.00 / 150µL
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Beskrivelse
Beskrivelse
This gene encodes a major catalytic subunit of succinate-ubiquinone oxidoreductase, a complex of the mitochondrial respiratory chain. The complex is composed of four nuclear-encoded subunits and is localized in the mitochondrial inner membrane. Mutations in this gene have been associated with a form of mitochondrial respiratory chain deficiency known as Leigh Syndrome. A pseudogene has been identified on chromosome 3q29.
Tekniske data
Tekniske data
SDHA
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
P31040, Q8K2B3, Q920L2
Sdha
SDHA Fusion Protein Ag7023
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG1
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
5E10G12
Unconjugated
SDHA
FP, SDH2, SDHA, SDHF
Mouse
Protein G
RUO
157074, 6389, 66945
-20°C
Liquid
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.