Learn More
Thermo Scientific™ Samco™ Exact Volume Transfer Pipettes
GREENER_CHOICE
Product Code. 15397903
Click to view available options
Volume (Metric):
20 μL
40 μL
50 μL
60 μL
80 μL
100 μL
150 μL
200 μL
250 μL
300 μL
400 μL
Length (Metric):
5.3 cm
5.9 cm
6.5 cm
7.5 cm
8.0 cm
8.3 cm
8.89 cm
9.5 cm
10.19 cm
10.6 cm
Sterility:
Non-sterile
Description:
100μL Exact Volume Transfer Pipette
150μL Exact Volume Transfer Pipette
20μL Exact Volume Transfer Pipette
200μL Exact Volume Transfer Pipette
300μL Exact Volume Transfer Pipette
40μL Exact Volume Transfer Pipette
400μL Exact Volume Transfer Pipette
50μL Exact Volume Transfer Pipette
60μL Exact Volume Transfer Pipette
80μL Exact Volume Transfer Pipette
Samco Exact Volume Transfer Pipettes; 250μL Exact Volume Transfer Pipettes, Non-sterile (500/Pack, 5000/Case)
missing translation for 'unitSize'
Pack of 500
Pack of 5000
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15397903
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 967NL
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Perform precise dispensing of volumes from 20 to 400 μL by using these exact volume transfer pipettes. Made of shatterproof, nontoxic polyethylene.
Perform precise dispensing of volumes from 20 to 400 μL by using Thermo Scientific™ Samco™ Exact Volume Transfer Pipettes. Samco transfer pipettes are made of shatterproof, nontoxic polyethylene. Their low-affinity surface prevents proteins binding in research applications. They can be frozen in liquid nitrogen, or heat sealed for storage.
  • Shatterproof, nontoxic polyethylene
  • Nonsterile
  • Low affinity surface
  • Freezer ready
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Description 400μL Exact Volume Transfer Pipette
Diameter (Metric) Outer 3.8 mm
Material LDPE
Sterility Non-sterile
Graduated No
Packaging Type Bulk 500/Pk 10Pk/Cs 5000/Cs
Volume (Metric) 400 μL
Length (Metric) 10.6 cm
Type Exact Volume Transfer Pipet
Disposable Single-use
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato