Learn More
Deutsch Neumann™ Safety Gas Hoses
Click to view available options
Length (Metric):
500 mm
600 mm
750 mm
1000 mm
1250 mm
Tamaño de la unidad:
1250mm
1500mm
500mm
600mm
Each
Beskrivning
- Working pressure to 100 mbar
- For gas burners meeting DIN 30 665
- For all gases meeting DVGW Work Code G 260
Specifikationer
Specifikationer
| Product Type | Gas Hose |
| For Use With (Equipment) | Gas burners meeting DIN 30 665 and all gases |
| Length (Metric) | 500 mm |
| For Use With (Application) | All Gases Meeting DVGW Work Code G 260 |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering