Learn More
Thermo Scientific™ S100-AT3 Fixed Angle Rotor for MTX and MX Plus Micro-Ultracentrifuges
Codice prodotto. 12161660 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Capacity:
20 x 0.2 mL
missing translation for 'unitSize'
Each
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 12161660
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 45585
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Process samples more effectively with the Thermo Scientific™ S100-AT3 Fixed Angle Rotor, which can operate at 100,000rpm.
Features:
  • Fixed angle (30°) titanium rotor
  • Capacity: 20 × 0.2mL
  • Max. Speed/RCF: 100,000rpm/435,630 x g
  • K factor: 7
Compatible with:
Thermo Scientific Sorvall MTX 150 Micro-Ultracentrifuge series, Sorvall MX Floor Model Micro-Ultracentrifuge series
Recommended for:
  • Multiple micro-sample pelleting
  • Analytical isolation of lipoprotein
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Description S100-AT3 Fixed Angle Rotor
Material Titanium
Type Fixed Angle Rotor
Capacity 20 x 0.2 mL
Max. RCF 435,630 x g
Max. Speed 100,000 rpm
Radius (Metric) 39 mm
Radius (Metric) Min. 29.6 mm
K Factor 7
Max. Tube Length 20 mm
Max. Tube Diameter 7 mm
Net Weight 1.1 lb. (0.49 kg)
For Use With (Equipment) Thermo Scientific™ Sorvall™ MTX and MX Plus micro-ultraCentrifuges
Angle 30°
Avg. RCF 383,131 x g
Min. RCF 330,632 x g
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato