Learn More
Epredia™ Decalcifying Solution
Código de producto. p-4532363 Tienda Epredia Productos
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
32 oz.
missing translation for 'unitSize'
Pack of 6
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 12697766
missing translation for 'mfr': Epredia™ 8340
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Remove calcium from histological specimens with Epredia™ Decalcifying Solution.
  • Offers rapid decalcification without destroying nuclear properties of the tissue
  • The EDTA and dilute hydrochloric acid in this solution require no heat, electricity, or other aids to decalcify bone tissue
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Product Type Decalcifying Solution
Quantity 32 oz.
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado