Learn More
Rhodizonic acid, disodium salt, 98%
Product Code. p-4509519 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
100 g
Packaging:
Glass bottle
Unit Size:
100g
25g
5g
Product Code. 10428870
Brand: Thermo Scientific Acros 132340050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 523-21-7 | C6Na2O6 | 214.04 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 523-21-7
Molecular Formula C6Na2O6
Molecular Weight (g/mol) 214.04
MDL Number MFCD00001650
InChI Key SXWPCWBFJXDMAI-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium rhodizonate, sodium 3,4,5,6-tetraoxocyclohex-1-ene-1,2-bis olate, rhodizonic acid disodium salt, unii-9qf0329l3g, rhodizonic acid sodium salt, rhodizonic acid, disodium salt, disodium 3,4,5,6-tetraoxocyclohexene-1,2-diolate, 3,4,5,6-tetraoxocyclohexene-1,2-diol disodium salt, disodium tetraoxocyclohex-1-ene-1,2-bis olate, dipotassium tetraoxocyclohex-1-ene-1,2-bis olate
PubChem CID 68225
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C1=C([O-])C(=O)C(=O)C(=O)C1=O
Specifikationer
Melting Point >300.0°C
Color Gray-Green to Green
Physical Form Fine Crystalline Powder
Quantity 5 g
Assay Percent Range 98%
Beilstein 08,536
Merck Index 15,8799
Solubility Information (0.2% in water) Clear
IUPAC Name disodium;3,4,5,6-tetraoxocyclohexene-1,2-diolate
Formula Weight 214.04
Percent Purity 98%
Infrared Spectrum Authentic
Packaging Glass bottle
Appearance (0.2% aq. soln.) clear
Chemical Name or Material Rhodizonic acid, disodium salt
Visa mer Visa mindre
RUO – Research Use Only
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.