Learn More
Medline Scientific™ Refractometer Abbe 240V 50Hz
Brand: Medline Scientific™ 8300.0000M
This item is not returnable.
View return policy
8300.0000M
File size: 506.6 kB
Product Content Correction
Product Title
Medline Scientific™ Refractometer Abbe 240V 50Hz >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur