Learn More
R&D Systems™ Recombinant Mouse Lymphotoxin alpha2/beta1 Protein
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity
€ 390.00
Specifications
Gene ID (Entrez) 16992
Molecular Weight (g/mol) 18.5 kDa (LT alpha), 18.4 kDa (LTbeta)
Name Lymphotoxin α2/β1
Quantity 10 μg
Source Spodoptera frugiperda,Sf 21 (baculovirus)-derived mouse Lymphotoxin protein Leu34-Leu202 (LT alpha ) & Gly136-Gly306 (LT beta )
View More Specs
Products 1
Product Code Brand Formulation Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Formulation Price Quantity & Availability  
18107630
View Documents
R&D Systems™
1008-LY-010/CF
Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS.
€ 390.00
10µg
Description
Description
The Recombinant Mouse Lymphotoxin alpha2/beta1 Protein is derived from Sf 21 (baculovirus). The Recombinant Mouse Lymphotoxin alpha2/beta1 Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
Specifications
Specifications
16992
Lymphotoxin α2/β1
Spodoptera frugiperda,Sf 21 (baculovirus)-derived mouse Lymphotoxin protein Leu34-Leu202 (LT alpha ) & Gly136-Gly306 (LT beta )
Noncovalently-linked heterotrimer
Recombinant
18.5 kDa (LT alpha), 18.4 kDa (LTbeta)
10 μg
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Unconjugated
95%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain.
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
R&D Systems™ Recombinant Mouse Lymphotoxin alpha2/beta1 Protein
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt