missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human OGN / osteoglycin Protein
Click to view available options
Quantity:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Unit Size:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Specifikationer
Specifikationer
| Accession Number | NP_054776.1 |
| Gene ID (Entrez) | 4969 |
| Name | OGN / osteoglycin Protein |
| Quantity | 100 μg |
| Regulatory Status | Research Use Only |
| Endotoxin Concentration | Not determined. |
| Gene Symbol | OGN |
| Protein Length | Full Length |
| Product Type | Recombinant Protein |
| Cross Reactivity | Human |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering