Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ 10X RBC Lysis Buffer (Multi-species)
Click to view available options
Quantity:
50 mL
Dimensione della confezione:
50mL
Descrizione
Contains ammonium chloride, which lyses red blood cells with a minimal effect on lymphocytes when used as instructed.
Specifica
Specifica
| Quantity | 50 mL |
| Format | Liquid |
| Product Type | Lysis Buffer |
| Volume (Metric) | 50 mL |
| Product Line | eBioscience |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- eBioscience RBC Lysis Buffer (Multi-species) 10X
- Warning
- Serious eye damage/eye irritation Category 2
- H319-Causes serious eye irritation.
- P264-Wash hands thoroughly after handling.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
- P337+P313-If eye irritation persists: Get medical advice/attention.
- MIXTURE LIST-Contains : ammonium chloride
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto