Learn More
Quickfit™ Two-Neck Round-Bottom Glass Flask
Product Code. 15597890
Click to view available options
Capacity (Metric):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Socket Joint:
14/23 (Centre), 14/23 (side)
24/29 (Centre), 14/23 (side)
24/29 (Centre), 19/26 (side)
34/35 (Centre), 19/26 (side)
Förpackningsstorlek
Each
Pack of 5
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15597890
missing translation for 'mfr': Quickfit FR500/3S/1A
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Manufactured from borosilicate glass. Quickfit Jointed Ware™ Quickfit™ Two-Neck Round-Bottom Glass Flask has high resistance to thermal shock and chemical attack.
  • With highest-quality Quickfit™ ground glass socket
  • Side neck useful for introducing gas inlet tubes and thermometers etc., into the flask
  • Manufactured from borosilicate glass for highest resistance to thermal shock and chemical attack
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Capacity (Metric) 500 mL
Material Borosilicate Glass
Height (Metric) 150 mm
No. per Case 2
Socket Joint 24/29 (Centre), 14/23 (side)
Bottom Shape Round
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt