Learn More
Pyridine-4-carboximidamide hydrochloride, 95%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantity:
5 g
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
5g
Specifica
Specifica
| CAS Min % | 96.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Assay Percent Range | 95% |
| Packaging | Amber glass bottle |
| Quantity | 10 g |
| Formula Weight | 157.6 |
| Percent Purity | 95% |
| Chemical Name or Material | Pyridine-4-carboximidamide hydrochloride |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto