Learn More
Pyrex™ Borosilicate Glass Class A Volumetric Flask
Product Code. p-8002529
Click to view available options
Capacity (Metric):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
5 L
Closure Size:
10/19
12/21
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
7/16
Height (Metric):
65 mm
70 mm
90 mm
110 mm
140 mm
170 mm
210 mm
220 mm
260 mm
300 mm
370 mm
475 mm
Tolerance:
±0.02 mL
±0.03 mL
±0.05 mL
±0.08 mL
±0.1 mL
±0.12 mL
±0.2 mL
±0.3 mL
±0.5 mL
±1 mL
Unit Size:
Each
Pack of 2
Pack of 5
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 11303634
missing translation for 'mfr': Pyrex 3151/22
Kun null tilbage
Tilføj til indkøbskurv
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Manufactured from chemically resistant Pyrex™ Borosilicate Glass. Pyrex™ Borosilicate Glass Class A Volumetric Flask includes white enamel inscriptions for easy volume assessment and a polyethylene stopper. Complies with ISO 1042 and DIN 12664, is calibrated to the tolerance required by the United States Pharmacopoeia (USP,) and Conformity 'H' certified.
  • Complies with ISO 1042 and DIN 12664
  • Calibrated to the tolerance required by the United States Pharmacopoeia (USP) which is tighter than those of ISO/DIN standards
  • Each flask is laser etched with an individual serial number batch code and date of manufacture
  • Batch certificate available to download online
  • Conformity 'H' certified
  • Manufactured from chemically resistant Pyrex™ glass
  • Inscriptions in white enamel
  • Polyethylene stopper
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certifications/Compliance ISO 1042, DIN 12664, USP, Conformity 'H' certified
Closure Material Polyethylene
Description White enamel inscriptions
Capacity (Metric) 1000 mL
Material Borosilicate Glass
Height (Metric) 300 mm
Tolerance ±0.3 mL
Graduated Yes
Class A
Closure Size 24/29
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.