Learn More
Pyrex™ Aspirator Bottle with Ground Glass Side Socket
Product Code. 13421909
Click to view available options
Capacity (Metric):
10,000 mL
20,000 mL
2000 mL
5000 mL
Unit Size:
Each
Pack of 5
Product Code. 13421909
Brand: Pyrex 1541/12D
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Manufactured from borosilicate glass
  • Ground side socket (size 29/32) to accept stopcock assemblies
  • Unground top neck to accept rubber stoppers
Compliance
ISO 4796
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacity (Metric) 2000 mL
Diameter (Metric) Inner Neck 28 mm
Material Borosilicate Glass
Height (Metric) 248 mm
Product Type Aspirator Bottle
Diameter (Metric) 138 mm
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato