missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Memmert™ Potential-Free Contact (24V/2A) W/Socket To Namur Ne 28 For Combined Error Message, For Hcp105
Handla allt Memmert Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Voltage:
24 V
Förpackningsstorlek:
Each
Beskrivning
Innehåller
Socket 3-Pin
Specifikationer
Specifikationer
| For Use With (Equipment) | Models VO, VOcool, HCP, TTC, CTC, U, UF TS, UNpa, S, I, ICP, IPP, IPS, HPP, ICH, 108 |
| Type | Potential-free Contact |
| Voltage | 24 V |
| Amperage | 2 A |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering