Learn More
Potassium Chloride Solution 3M, Pure, Fisher Chemical™
Shop All Fisher Chemical Products
Click to view available options
Quantity:
1 L
Packaging:
Plastic container
Unit Size:
1 L
Description
ClK, CAS Number-7447-40-7, slow-k, potassium chloride, muriate of potash, klor-con, enseal, sylvite, klotrix, potassium chloride kcl, kalitabs, chlorvescent, 1L, CHEBI:32588, Undesignated, WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M, potassium;chloride, 11360, 74.548, Plastic container, Liquid, 4873, [Cl-].[K+]
Specifications
Specifications
| CAS | 7447-40-7 |
| Physical Form | Liquid |
| Quantity | 1 L |
| Molecular Formula | ClK |
| MDL Number | MFCD00011360 |
| Synonym | potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs |
| InChI Key | WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M |
| SMILES | [Cl-].[K+] |
| IUPAC Name | potassium;chloride |
| Molecular Weight (g/mol) | 74.55 |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto