Learn More
Potassium Carbonate Anhydrous, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Shop All Fisher Chemical Products
Click to view available options
Quantity:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
Packaging:
Plastic keg
Plastic powder jar
Unit Size:
1kg
2.5kg
500g
5kg
Beskrivning
Potassium Carbonate Anhydrous, Extra Pure, SLR
Specifikationer
Specifikationer
| Melting Point | 891°C |
| Color | White |
| pH | 11.5 to 12 |
| Physical Form | Powder/Solid |
| Quantity | 1 kg |
| IUPAC Name | dipotassium carbonate |
| Formula Weight | 138.21g/mol |
| Packaging | Plastic powder jar |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Potassium carbonate
- Warning
- Skin corrosion/irritation Category 2
- Serious eye damage/eye irritation Category 2
- Specific target organ toxicity Category 3
- H315-Causes skin irritation.
- H319-Causes serious eye irritation.
- H335-May cause respiratory irritation.
- P261-Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
- P264-Wash thoroughly after handling.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering