Learn More
Kinematica™ Polytron™ 1200E, 1300D & 2500E Generator/Probes
The most diverse generators on the market, the POLYTRON™ dispersing aggregates are solution driven, designed specifically with the customer's adaptive markets in mind. Polytron aggregates vary in design, for process and sample purposes, and shaft length, for differing mixing vessel purposes.
Brand:  Kinematica™ 11030012
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 10795524
  • € 1610.00 / Each
Estimated Shipment: 02-05-2025
to see stock.
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Polytron™ dispersing aggregates are available in different designs, like rotor with knives for pre-cutting, rotor/stator with several teeth rows for fine or double emulsions, mechanical seals for vacuum and pressure applications and more.
  • /2 Design: Universal geometry for emulsifying, suspending, dispersing, and extracting samples
  • W Design: Used for fibrous or stringy samples
  • M Design: Rotor with pre-cutting knives, ideal for dispersing samples larger than rotors diameter
  • Biotrona Design: High-turbulence mixing head for highly viscous samples
  • Autoclave Safe
  • Includes Instruction Manual and Tool for easy dissambly
  • Click and Go Coupling System allows for one hand assembly
  • Warranty: 2 years
Specifica
Specifica
Probe
0.1 to 5 mL
85 mm
316L Stainless Steel
Dispersion, Emulsions, Size Reduction, Suspension, Deagglomerate, Encapsulations, Extractions
PT-DA 05/2EC-E085
5 m/s
5 mm
85 mm
Sawtooth
Polytron™ 1200 E, 1300 D, 2500 E Homogenizers
Autoclave
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Offerte speciali
Offerte speciali
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Kinematica™ Polytron™ 1200E, 1300D & 2500E Generator/Probes > PT-DA 05/2EC-E085
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato