Learn More
Brady™ Polypropylene: ISO Safety Sign - Fire hose reel
Click to view available options
Width (Metric):
100 mm
250 mm
400 mm
Height (Metric):
100 mm
250 mm
400 mm
Unit Size:
Each
Beschreibung
- Polypropylene
- For indoor and outdoor use
Spezifikation
Spezifikation
| Certifications/Compliance | ISO 7010 |
| Alternate Part Number | PIC F002-100x100-PP-CRD/1 |
| Material | Polypropylene |
| Quantity | 1 Ea. |
| For Use With (Application) | Indoor and Outdoor |
| Height (Metric) | 100 mm |
| Thickness | 1.501 mm |
| Width (Metric) | 100 mm |
| Temperature Range (Metric) | -40°C to 120°C |
| Shape | Square |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur