Learn More
Macherey-Nagel™ Polygram Alox N/UV254 Polyester Sheets
Shop All Macherey-Nagel Products
Click to view available options
Dimensions (L x W):
4 x 8 cm
5 x 20 cm
20 x 20 cm
Unit Size:
Pack of 25
Pack of 50
Descripción
Macherey-Nagel Polygram Alox N/UV254 Polyester Sheets, Dimensions: 4 x 8 cm, Pore Size: 60 A, Fluorescent Indicator: UV254, Thickness: 0.2 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Backing Material | Polyester |
| Material | Aluminum Oxide, Alox N UV254 |
| Pore Size | 60 Å |
| Quantity | 50/Pk. |
| Type | Polyester Sheet |
| Fluorescent Indicator | UV254 |
| Sorbent | Aluminum Oxide, Alox N UV254 |
| Thickness (Metric) | 0.2 mm |
| Dimensions (L x W) | 4 x 8 cm |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido