Learn More
Buerkle™ Plastic Powder Funnels
Product Code. 10020042 Shop All Bürkle Products
Click to view available options
Diameter (Metric)Top:
80 mm
100 mm
150 mm
253 mm
350 mm
Diameter (Metric) Stem:
21 mm
22 mm
28 mm
50 mm
65 mm
missing translation for 'unitSize'
Each
Artikelnummer. 10020042
missing translation for 'mfr': Buerkle™ 96060150
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Powder funnel for safe filling of containers. 9606-0240 with fine sieve made of phosphor-bronze (not for use with foodstuffs).
  • Made of PP/PE
  • For safe filling of powders
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Diameter (Metric)Top 150 mm
Diameter (Metric) Stem 28 mm
Material Polypropylene
For Use With (Application) For Foodstuffs
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt