Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Recombinant Protein G
Product Code. 15285683 Shop All Thermo Scientific Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
5 mg
50 mg
500 mg
missing translation for 'unitSize'
500mg
50mg
5mg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15285683
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 77675
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Detect mouse and human antibodies, especially IgG isotypes, in immunoassays with this purified, biotinylated or peroxidase-conjugated recombinant Protein G.
Purified and conjugated forms of Thermo Scientific™ Pierce Recombinant Protein G enable probing and detection of mouse and human antibodies, especially IgG isotypes, in Western blotting, ELISA, IHC and other immunoassay protocols.
Protein G is a bacterial cell wall protein isolated from group G Streptococci. DNA sequencing of native Protein G identifies two IgG-binding domains and sites for albumin and cell surface binding. The albumin and cell surface binding domains have been eliminated from Recombinant Protein G to reduce nonspecific binding and, therefore, can be used to separate IgG from crude samples. Optimal binding occurs at pH 5, although binding is also effective at pH 7.0 to 7.2.
Highlights:
  • Contains two Fc-binding domains per protein
  • Better than Protein A for mouse (incl. IgG1), human (incl. IgG3) and rat, goat and cow antibodies
  • Poorer than Protein A for guinea pig, pig, dog and cat
  • Does not bind human IgM, IgD or IgA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Quantity 50 mg
Product Line Pierce
Form Powder
Protein Subtype Protein G
Target Antibodies
Content And Storage Upon receipt store at -20°C. Product is shipped at ambient temperature.
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt