Learn More
Phthalic acid, ACS, 99.5+%, Thermo Scientific Chemicals Product Code.: 11338918
Phthalic acid, ACS, 99.5+%, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11338918
500 g
Click to view available options
Quantity:
100 g
500 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Product Code. 11338918
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 041770.36
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Phthalic acid is used as an active ingredient in polyesters and alkyd resins. It is also used as plasticizers for polyvinyl chloride and other polymers. It is also useful in the production of anthraquinone, phenolphthalein and phthalocyanine pigments. It serves as an organic reagent in the production of phthalates. It is used to prepare 1,3-cyclohexadiene by reduction using sodium amalgam.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 88-99-3
Molecular Formula C8H6O4
Molecular Weight (g/mol) 166.132
MDL Number MFCD00002467
InChI Key XNGIFLGASWRNHJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-benzenedicarboxylic acid, benzene-1,2-dicarboxylic acid, o-phthalic acid, o-dicarboxybenzene, o-benzenedicarboxylic acid, pathalic acid, acide phtalique, kyselina ftalova, ortho-phthalic acid, phthalicacid
PubChem CID 1017
ChEBI CHEBI:29069
IUPAC Name phthalic acid
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)C(=O)O
Spezifikation
Melting Point 205°C (decomposition)
Color White
Assay Percent Range >99.5%
Beilstein 608199
Merck Index 14,7371
Solubility Information Soluble in alcohol. Slightly soluble in water,methanol and ether. Insoluble in chloroform.
Formula Weight 166.13
Percent Purity ≥99.5%
Grade ACS
Density 1.593 g/mL
Quantity 500 g
Flash Point 168°C (334°F)
Odor Odorless
Physical Form Crystalline Powder
Chemical Name or Material Phthalic acid
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Certificates
A lot number is required to show results for certificates. To find your lot number on previous orders use our order status area.
5 results found
Lot Number Certificate Type Date Catalog Number
Lot NumberN24L031 Certificate TypeCertificate of Analysis Date26/02/2025 Catalog Number041770.22,041770.36
Lot NumberW10K040 Certificate TypeCertificate of Analysis Date23/09/2024 Catalog Number041770.22,041770.36
Lot NumberS14K021 Certificate TypeCertificate of Analysis Date28/06/2024 Catalog Number041770.22,041770.36
Lot NumberQ23K046 Certificate TypeCertificate of Analysis Date11/06/2024 Catalog Number041770.22,041770.36
Lot NumberP06K043 Certificate TypeCertificate of Analysis Date15/03/2024 Catalog Number041770.22,041770.36
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Phthalic acid, ACS, 99.5+%, Thermo Scientific Chemicals >
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt