Learn More
BrandTech™ VITLAB™ PFA Round Bottom Flasks
Click to view available options
Capacity (Metric):
250 mL
500 mL
Unit Size:
Each
Descripción
- Transparent
- Neck with NS 29/32
- Suitable as safety flask
- For use with rotary evaporators (operation at room temperature) to collect distilled-off liquid.
- High thermal stability and chemical resistance
Especificaciones
Especificaciones
| Capacity (Metric) | 500 mL |
| Material | PFA |
| For Use With (Application) | Suitable for use in trace analysis |
| No. per Pack | 1 |
| Autoclavable | Autoclavable |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido