Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Peptone Bacteriological Neutralized
Product Code. p-4522309
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
500 g
missing translation for 'unitSize'
500g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10188862
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ LP0034B
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Oxoid Peptone Bacteriological Neutralized is the neutralized form of Peptone Bacteriological.
Oxoid Peptone Bacteriological Neutralized is the neutralized form of Peptone Bacteriological.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Description Peptone Bacteriological Neutralized
Form Powder
Product Type Peptone
Quantity 500 g
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt