Få mere at vide
Thermo Scientific™ Owl™ HEP Series Semidry Electroblotting Systems
Artikelnummer. p-4528751
Klik for at se tilgængelige muligheder
Dimensions (L x W x H):
25 x 25 x 5 cm
50.4 x 39.7 x 5.1 cm
Capacity:
Transfer area: 20 x 20 cm
Transfer area: 35 x 45 cm
Pakningsstørrelse:
Each
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 12064927
Brand: Thermo Scientific™ HEP1
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Provide faster blots with higher efficiency using Thermo Scientific™ Owl™ HEP Series Semidry Electroblotting Systems.
Provide faster blots with higher efficiency using Thermo Scientific™ Owl™ HEP Series Semidry Electroblotting Systems. Transfers can be done in as little as 15 minutes.
  • Fast, efficient transfer of proteins and nucleic acids to membranes
  • Buffer contained within blotting paper is sufficient for efficient transfer of molecules
  • Base contains stainless-steel cathode plate; lid has platinum/titanium anode plate
  • Ideal for proteins less than 150 kDa
Includes:
  • Base and lid
  • Power supply leads
  • Heavy-duty knobs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Capacity Transfer area: 20 x 20 cm
Product Line Owl
Type Electroblotting System
Dimensions (L x W x H) 25 x 25 x 5 cm
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.