Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B1A Mini Gel and A2-OK Multi Gel Electrophoresis System Combs
Click to view available options
Type:
Double-sided Comb
Prep Comb
Teeth Count:
2
6
8
10
12
Thickness (Metric) Teeth:
1.0/1.5 mm
1.5 mm
Unit Size:
Each
Beskrivning
Eliminate comb assembly with Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B1A Mini Gel and A2-OK Multi Gel Electrophoresis System Combs. This assortment of heavy-duty, one-piece combs is for use with the EasyCast B1A Mini Gel and A2-OK Multi Gel Electrophoresis System.
Ordering Information:
Customized combs are available (order SKU#: XCM). Please contact your customer service or sales representative for further details.
Specifikationer
Specifikationer
| For Use With (Equipment) | Owl™ EasyCast B1A Mini Gel and A2-OK Multi Gel Electrophoresis System |
| Gel Size | Mini |
| Product Line | Owl, EasyCast |
| Type | Double-sided Comb |
| Teeth Count | 10 |
| Thickness (Metric) Teeth | 1.0/1.5 mm |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering