Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B1 Mini Gel Electrophoresis System Combs
Código de producto. 12494557 Tienda Thermo Scientific Productos
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Type:
Double-sided Comb
Prep Comb
Rapid Load Comb
Standard Comb
Teeth Count:
10
12
14
17 (2X)
2
5
8
9 (1X)
Thickness (Metric) Teeth:
1 mm
1.0/1.5 mm
1.5 mm
missing translation for 'unitSize'
Each
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 12494557
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ B1PREP
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Eliminate comb assembly with this assortment of heavy-duty one-piece combs, for use with the Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B1 Mini Gel Electrophoresis System.
Eliminate comb assembly with Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B1 Mini Gel Electrophoresis System Combs. These heavy-duty one-piece combs are for use with the EasyCast™ B1 Mini Gel Electrophoresis System.
Heavy-duty, one-piece combs eliminate comb assembly.
Ordering Information:
Cat Nos. B1-Rl-9C, -9D, -17C and -17D are 8 and 12-channel pipette format (1X) and (2X) combs.
Customized combs are available (Order SKU # XCM). Please contact your Customer Service or Sales Representative for further details.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Description Prep comb; 1.5mm thick
For Use With (Equipment) Owl™ EasyCast B1 Mini Gel Electrophoresis System
Gel Size Mini
Product Line Owl, EasyCast
Type Prep Comb
Teeth Count 2
Thickness (Metric) Teeth 1.5 mm
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado