Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ Dual-Gel Vertical Electrophoresis Systems
Codice prodotto. 11983005
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Volume (Metric) Buffer:
300 mL
550 mL
1250 mL
Includes:
Apparatus Only
Complete System
Complete System plus Caster
missing translation for 'unitSize'
Each
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11983005
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ P9DS2
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Quickly and easily cast and run one or two gels in the same device with these Thermo Scientific™ Owl™ Dual-Gel Vertical Electrophoresis Systems.
Quickly and easily cast and run one or two gels in the same device using Thermo Scientific™ Owl™ Dual-Gel Vertical Electrophoresis Systems—comprised of the P8DS, P9DS and P10DS Dual Gel Systems.
Simple, Six-Step Use:
  1. Secure the glass cassettes
  2. Pour the agarose
  3. Plug in the specially designed trough
  4. Cast polyacrylamide solution in the cassettes
  5. Load samples
  6. Run the gel
Features:
  • Manufactured using a time-tested acrylic fabrication technology, providing a durable, long-lasting system
  • Central cooling core provides even cooling across the gel surface for outstanding resolution and clear banding
  • Cooling is achieved by circulating fluid through the core with external circulator or cool tap water
  • Very simple clamping mechanism makes loading glass cassettes and most manufacturers' precast gels trouble free
Recommended for:
  • SDS electrophoresis
  • The second dimension of two-dimensional (2-D) electrophoresis
  • Agarose electrophoresis
  • Native electrophoresis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Line Owl
Type Dual-Gel Vertical Electrophoresis System
Includes Complete System
Model P9DS
Volume (Metric) Buffer 550 mL
Length (English) 9.8 in.
Length (Metric) Gel 14 to 16 cm
Width (English) 5.1 in.
Width (Metric) Gel 16 cm
Height (English) 7.7 in.
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato