Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ D2 Wide-Gel Electrophoresis System Combs
Click to view available options
Teeth Count:
10
15
20
25 (2X)
30 (2X)
40
9
Thickness (Metric) Teeth:
1 mm
1.5 mm
Packungsgröße:
Each
Beschreibung
Eliminate comb assembly with Thermo Scientific™ Owl™ D2 Wide-Gel Electrophoresis System Combs. These heavy-duty, one-piece combs are for use with Owl™ D2 Wide-Gel Electrophoresis Systems.
Heavy-duty, one-piece combs eliminate comb assembly.
Spezifikation
Spezifikation
| For Use With (Equipment) | Owl™ D2 Wide Gel Electrophoresis System |
| Product Line | Owl |
| Type | Standard Comb |
| Teeth Count | 10 |
| Thickness (Metric) Teeth | 1 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur