Learn More
Pal International™ Slip Resistant Overshoes
Nonwoven upper, elasticated ankle and embossed polyethylene sole offers durability, comfort and grip. Pal International™ Slip Resistant Overshoes are independently certified as slip resistant under both wet and dry conditions.
Marca:  Pal International™ N68233
Codice prodotto. 30158546
  • € 33.45 / Pack of 100
In Stock
to see stock.
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Maximum grip under both wet and dry conditions.
  • Friction tested and independently certified as slip-resistant.
  • Durable nonwoven upper with an elasticated ankle
  • Embossed polyethylene sole offers durability, comfort and grip.
  • Latex-free
  • Available in white with blue soles.
  • One size fits all
  • Supplied in packs of 100
Specifica
Specifica
White, Blue
For food production, medical, industrial uses
Four packs of 100 pairs
Polyethylene, Polypropylene
Polyethylene, slip-resistant
Polypropylene
Overshoe
Spun bond
170 mm
400 mm
Universal
Polyethylene
Slip
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
One moment while we fetch your results.
Certificati
Offerte speciali
Offerte speciali
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Pal International™ Slip Resistant Overshoes > Dimensions: 400L x 170mmH
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato