Learn More
Osmium Tetroxide, Honeywell™
Product Code. 15601730 Shop All Honeywell Research Chemicals Products
Click to view available options
Quantity:
100 mg
250 mg
1 g
Unit Size:
100mg
1g
250mg
Product Code. 15601730
Brand: Honeywell Research Chemicals 201030100MG
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Reagent Grade, 99.8%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20816-12-0
Molecular Formula O4Os
Molecular Weight (g/mol) 254.23
MDL Number MFCD00011150
InChI Key VUVGYHUDAICLFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym osmium tetroxide, osmium tetraoxide, osmic acid, perosmic oxide, osmic acid anhydride, osmium viii oxide, oso4, perosmic acid anhydride, osmiumtetroxide, osmium oxide, t-4
PubChem CID 30318
IUPAC Name tetraoxoosmium
SMILES O=[Os](=O)(=O)=O
Tekniske data
Quantity 100 mg
Linear Formula OsO4
UN Number 2471
Formula Weight 254.23g/mol
Percent Purity 99%
Grade ReagentPlus
Vapor Pressure 7mmHg (20°C)
Density Vapor Density: 8.8 (vs air)
Chemical Name or Material Osmium Tetroxide
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.