Läs mer
Macherey-Nagel™ Optima™ 225 GC Capillary Column
Produktkod. 10619961 Handla allt< titel> Produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Length (Metric):
10 m
15 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Diameter (Metric) Inner:
0.1 mm
0.25 mm
0.32 mm
Förpackningsstorlek
Each
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10619961
missing translation for 'mfr': Macherey-Nagel™ 726118.50
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Specifikationer
Diameter (Metric) 0.4 mm
Type GC Capillary Column
Diameter (Metric) Inner 0.25 mm
Stationary Phase Optima™ 225
USP Type G1, G2, G38
For Use With (Application) Gas Chromatography (GC)
Temperature Range 260°C to 280°C
Film Thickness 0.25 μm
Length (Metric) 50 m
Quantity 1 Each
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.