Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 1701 High Performance GC Capillary Column
Product Code. 10042851 Shop All Macherey-Nagel Products
Click to view available options
Length (Metric):
10 m
15 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Diameter (Metric) Inner:
0.2 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Film Thickness:
0.25 μm
0.35 μm
0.5 μm
1 μm
Unit Size:
Each
Pack of 50
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 10042851
missing translation for 'mfr': Macherey-Nagel™ 726824.60
Kun null tilbage
Tilføj til indkøbskurv
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Tekniske data
Diameter (Metric) 0.5 mm
Type High Performance GC Capillary Column
Diameter (Metric) Inner 0.32 mm
Stationary Phase Optima™ 1701
USP Type G46
For Use With (Application) Gas Chromatography (GC)
Temperature Range 300°C to 320°C
Film Thickness 0.35 μm
Length (Metric) 60 m
Quantity 1 Each
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.